Learn More
Sterilin™ Farbige Polystyrol-Petrischalen
745.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 24998:2008 standard |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Polystyrol |
Form | Round |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11768948
|
Thermo Scientific Sterilin
101VAMB |
Bernsteinfarbig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
EN ISO 24998:2008 standard | |
Polystyrol | |
Sterile | |
For In vitro use only | |
16.2 mm |
Bernsteinfarbig | |
Round | |
Special Petri Dish | |
500 Case | |
90 mm |