Learn More
Corning™ PYREX™ Einweg-Kulturröhrchen mit Gewindeende
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Corning™ PYREX™ PYREX™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind sowohl für die Gewebekultur als auch für allgemeine bakteriologische Arbeiten konzipiert.
Marke: Corning™ 99448-16
Additional Details : Gewicht : 3.62250kg
Beschreibung
- Unbehandelt
- Mit Gewinde für Schraubverschluss
- Einweg-Phenolkappen separat erhältlich
- Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
Spezifikation
Schraubgewinde | |
125 mm | |
Ja | |
Keine | |
15-415 | |
Autoklavierbar | |
16 mm | |
Kulturröhrchen |
17 ml | |
Borosilikatglas | |
Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe aus Kunststoffröhrchen empfindlich sind | |
Großpackung | |
Nicht steril | |
Nein | |
Ohne Kappe |