Learn More
Corning™ PYREX™ Einweg-Kulturröhrchen mit Gewindeende
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17 ml
29.5 ml
Länge (metrisch):
125 mm
145 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Unbehandelt
- Mit Gewinde für Schraubverschluss
- Einweg-Phenolkappen separat erhältlich
- Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Schraubgewinde |
| Kapazität (metrisch) | 17 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe aus Kunststoffröhrchen empfindlich sind |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Großpackung |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |