Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavbeutel, beschichteter Drahthalter für 509 und 510 Beutel
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ S23C
Additional Details : Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
Bei den Thermo Scientific™ Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck „Biogefährdung“. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
- HDPE-Beutel eignen sich für eine Sterilisierung bei 121 °C und Polypropylenbeutel für eine Deaktivierung von besonders resistenten Bioabfällen bei 135 °C
- Praktische “Tuchspender-Kartons” für die Einzelausgabe von Beuteln
- Für diese Autoklavierbeutel sind Ständer aus beschichtetem Draht oder Halter aus Pappe verfügbar.
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Papphalter für 511 Beutel | |
Pappe | |
1 |