Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Die Nivellierung bis zum oberen Ende der Schüssel ermöglicht präzise Messungen
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Löffel aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Specifications
Specifications
| Menge | 100/Packung |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Produkttyp | Spoon |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 16,5 cm |