Beschreibung
- Der lange Griff reicht in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
- Kann auch zum Verteilen kleiner Mengen verwendet werden
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Löffel aus hochschlagfestem Polystyrol (HIPS), die in einzelnen Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt sind
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Produkttyp | Löffel |
| Größe | Schälchen: 4,8 x 3,5 x 1 cm (1,875 x 1,375 x 0,375 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 5,375 in. |
| Länge (metrisch) Griff | 13,7 cm |
| Material | Schlagfestes Polystyrol |