Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Artikelnummer. p-7184376 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Artikelnummer. 16642804
Marke: Bel-Art™ F369090030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Kapazität (metrisch) 30 mL
Produkttyp Scoop
Abmessungen (L x B) Schüssel:5,2 x 4 x 2 cm (2 x 1 5/8 x 3/4 in.)
Länge (angloamerikanisch) Griff 4 in.
Länge (metrisch) Griff 10,1 cm
Material Schlagfestes Polystyrol