Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Artikelnummer. 16896916 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
180 mL
225 mL
Packungsgröße:
37 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16896916
Marke: Bel-Art™ F378721100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
  • Gelangt in den Behälter und hält die Hand vom Inhalt fern
  • Durchmesser ermöglicht die Verwendung durch Trommel-Zapfloch oder andere kleine Öffnungen
  • Farbcodiertes Ende verhindert Handhabungsfehler
  • Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität können leicht durch die 3 mm (1⁄8 in.)-Spitzenöffnung eindringen
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Die Pipetten aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) sind einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 225 mL
Kapazität (metrisch) 225 mL
Menge 37/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 cm
Länge (metrisch) 110 cm