Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden wird von Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen für allgemeine Produktions- oder Laborarbeiten verwendet.
Marke: Bel-Art™ F36911-0150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Scoop | |
Not Autoclavable | |
5,1 oz. | |
Ja | |
100/Packung | |
3 3/4 Zoll |
Schlagfestes Polystyrol | |
Flach | |
150 mL | |
Steril | |
Schüssel:12,3 x 6,8 x 3,4 cm (4 7/8 x 2 3/4 x 1 3/8 in.) | |
9,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden > 150 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur