Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden
Artikelnummer. 16632814 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 16632814
Marke: Bel-Art™ F369110100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden wird von Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen für allgemeine Produktions- oder Laborarbeiten verwendet.
  • Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Scoop
Größe Bowl: 10.5 x 5.9 x 3 cm (4.125 x 2.375 x 1.25 in.)
Länge (angloamerikanisch) Griff 3 3/4 Zoll
Länge (metrisch) Griff 9,5 cm
Material Schlagfestes Polystyrol