Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden
Artikelnummer. 16622814 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 16622814
Marke: Bel-Art™ F369110050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden wird von Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen für allgemeine Produktions- oder Laborarbeiten verwendet.
  • Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Scoop
Größe Bowl: 8.5 x 4.7 x 2.4 cm (3.375 x 1.875 x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) Griff 3 in.
Länge (metrisch) Griff 7,5 cm
Material Schlagfestes Polystyrol