Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
Artikelnummer. 16816926 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
225 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 16816926
Marke: Bel-Art™ F378741100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
  • Ermöglicht eine effektive Probenahme von Flüssigkeiten und leichten Cremes über den ganzen Querschnitt
  • Erreicht den Boden des Behälters, während die Hand vom Behälter fern gehalten wird
  • Durchmesser ermöglicht die Verwendung durch Trommel-Zapfloch oder andere kleine Öffnungen
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Probeentnehmer aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 7.5 oz.
Kapazität (metrisch) 225 mL
Menge 20/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 cm
Länge (metrisch) 110 cm