Learn More
Texwipe™ Sterile TechniCloth™ trockene Wischtücher aus Zellulose-/Polyestermischung
Artikelnummer. 17737444 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 11 in.
Packungsgröße:
480 Stück
Artikelnummer. 17737444
Marke: Texwipe™ STX4351
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus 45 % Polyester/55 % Zellulose-Vlies mit Schnittkante, Reinraumfertigung.
  • Strapazierfähiges Wischtuch, ideal für die Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und das Auftragen von Lösungen.
  • So hergestellt, dass nur ein geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen vorliegt, sodass die Wischtücher zum allgemeinen Reinigen und Abwischen geeignet sind.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungen, dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
  • Autoklaviersicher (nur Trockenwischtücher).
  • TechniSat™ Produkte sind mit 0,2 μm gefiltertem 70 % IPA/30 % DW, 6 % IPA/94 % DW oder 70 % denaturiertem Ethanol/30 % DW vorgetränkt, um die Anwendung zu erleichtern.
  • TechniSat™ Wischtücher sorgen für eine gleichbleibende, optimierte Reinigungseffizienz mit reproduzierbaren Feuchtigkeits- und VOC-Werten
  • TechniSat™ Wischtücher sind in einfach zu verwendenden, wiederverschließbaren Beuteln mit integriertem Schiebeverschluss, in Wannen und in Beuteln mit Abzieh- und Wiederverschluss verpackt. Dies reduziert die Verdunstung der Lösung und gewährleistet einen gleichbleibenden Feuchtigkeitsgrad der Wischtücher.
  • Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen <797> und <800> an Wischtücher.
  • Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.
Spezifikation
Produkttyp Vorgetränkte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 28 cm
Material Polyester-Zellulose
Abmessungen (L x B) 9 x 11 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wischen und Reinigen von Oberflächen, Geräten und Teilen
Sterilität Steril