Learn More
Texwipe™ Steril TechniCloth™ Wischtücher aus Zellulose-/Polyester-Mischgewebe
Artikelnummer. 31359692 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
31359692 9 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31359692 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 CHF
    260.31 CHF / 500 Stück
    Sparen 105.69 CHF
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinraumtaugliche Wischtücher, die für kontrollierte Umgebungen entwickelt wurden und eine hervorragende Reinigungsleistung für Oberflächen, Verschmutzungen und Geräte bieten.
  • Hergestellt aus einem Vliesstoffgemisch aus 45 % Polyester und 55 % Zellulose für Langlebigkeit, Saugfähigkeit und effiziente Reinigung.
  • Die Herstellung erfolgt unter Reinraumbedingungen mit geschnittenen Kanten, um niedrige Partikel- und Ionenkonzentrationen zu gewährleisten und so das Kontaminationsrisiko zu reduzieren.
  • Angeboten in trockener (TechniCloth™), vorbefeuchtet (TechniSat™), und sterile Varianten für vielseitige Reinraumanwendungen.
  • Ideal zum Reinigen von Oberflächen, Geräten und Bauteilen, zum Beseitigen von Verschüttungen sowie zum Auftragen oder Entfernen von Klebstoffen, Schmierstoffen, Rückständen und Desinfektionsmitteln.
  • Kompatibel mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA), Ethanol, Aceton und Entfettern für einen breiten Reinigungsbereich.
  • Hervorragend geeignet zur Reinigung von Handschuhen, Notizbüchern, Telefonen oder anderen Gegenständen, die in kontrollierte Umgebungen gelangen.
  • Nützlich zum Auslegen von Tabletts und zum Lagern oder Trocknen von Teilen, Werkzeugen und Geräten in Reinraumprozessen.
  • Vorgefeuchtete Versionen verwenden 0,2 μm gefiltertes 70% IPA / 30% DIW, 6% IPA / 94% DIW oder 70% denaturiertes Ethanol / 30% DIW für gleichbleibende Leistung.
  • Autoklavierbar (nur für trockene Tücher) mit nachgewiesener Chemikalienbeständigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Reinigungslösungen.
  • Entspricht den USP Und USP Scheibenwischer nach Standards und mit individuellen Chargenkennzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.
  • Entwickelt für ISO Umgebungen der Klassen 5-8, 100-100.000 und EU-Klasse BD.
  • Definierte Haltbarkeitsdauer: Nicht steril (trocken) - 5 Jahre, Nicht steril (vorgefeuchtet) - 3 Jahre, TX8488 - 1 Jahr, Steril (trocken und vorgefeuchtet) - 3 Jahre.
Spezifikation
Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Lage 1-ply
Sterilität Steril