Beschreibung
- Überlegene Haltbarkeit mit verbesserten Wänden und quetschfesten 'Türmen' an den Ecken
- Einfache Handhabung mit Tabs, um zu verhindern, dass gestapelte Reservoirs zusammenkleben
- Hergestellt und gammastrahlend in einer zertifizierten ISO Einrichtung
- Rückverfolgbarkeitszertifikat auf Anfrage verfügbar
- Abschluss 5, 10 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNase, RNase und Pyrogenfrei |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettieren |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |