Learn More
Fisherbrand™ Steriler PVDF-Spritzenvorsatzfilter
Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Hoher Probendurchsatz
- Geringe Proteinbindung
- Von Natur aus hydrophil
- Bietet eine mittlere chemische Beständigkeit
Spezifikation
PVDF | |
0,45 μm | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50/Pckg. | |
33 mm |
PVDF | |
Steril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |