Beschreibung
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Red |
| Verschlussmaterial | Polyethylene |
| Farbe | Natural |
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Polystyrene |
| Enthält | Attached screw cap |
| Verpackung | Individually wrapped |
| Sterilität | Sterile |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Mehr anzeigen |