Learn More
AGMA Steriler Neutralreiniger
Artikelnummer. 30066730
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Zerstäuberpistole
Menge:
6 × 900 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge unitSize
30066730 Zerstäuberpistole 6 × 900 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30066730 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 5066
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Schützen Sie Ihre Reinräume mit einem hochwirksamen, tiefenreinigenden Sterilneutral-Reinigungsmittel.
Unter Einbeziehung der umfassenden Expertise in der Tensidtechnologie und Desinfektion wurde das Sterile Neutral Detergent speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt.
Die Formulierung des sterilen neutralen Reinigungsmittels ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter als 500-ml- und 900-ml-Sprühflasche, in 1-l- und 5-l-Flüssigkeitsbehältern oder als Imprägnierung auf den hochwertigen, fusselfreien 68-g/m²-Tüchern oder den sparsamen 4YPINs.
Es ist als gammabestrahlte sterile Lösung erhältlich, wodurch die Eignung des Produkts unabhängig von der Reinraumklasse gewährleistet ist.
Dank seiner hochwirksamen Oberflächenreinigungseigenschaften ist es ideal, wenn eine gründliche Reinigung erforderlich ist.
  • Es ist so formuliert, dass es wenig schäumt und keine nennenswerten Rückstände oder Schlieren hinterlässt.
  • 0,2 μm gefilterte Flüssigkeit und gammabestrahlt, um Sterilität zu gewährleisten
  • Doppelt verpackt (sofern zutreffend)
  • Sprühköpfe, hergestellt unter Reinraumbedingungen der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C/D
  • Das Bag-in-Flaschen-System gewährleistet Sterilität während des Gebrauchs (nur Sprühflasche).
  • 13 Wochen Anwendungsvalidierung (nur Sprühkopf)
  • In einer Umgebung der Klasse C imprägnierte Tücher
  • Gemischt mit Wasser in WFI-Qualität, um einen niedrigen Endotoxinspiegel zu gewährleisten.
  • Ungeöffnet 2 Jahre Haltbarkeit
  • Zertifizierung für vollständige Rückverfolgbarkeit verfügbar. Erhältlich in verschiedenen Formaten, passend zu Ihren Standardarbeitsanweisungen.
  • 500-ml- und 900-ml-Sprühflaschen für eine einfache Handhabung durch die Bediener
  • Praktische 1-Liter- oder 5-Liter-Flüssigkeit zum Dosieren von Trockentüchern oder zur Verwendung in Wischsystemen
Spezifikation
Produkttyp Neutrales Reinigungsmittel
Form Flüssigkeitsspray
pH 6 bis 9
Sterilität Steril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Neutrales Detergens in WFI
Behältertyp Zerstäuberpistole
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Menge 6 × 900 ml