Learn More
Sampling Systems™ Sterile Flüssigkeits- und Pulverflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239887 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17524666 250 ml 50 Stück
17534666 500 ml 30 Stück
17504666 1.000 ml 30 Stück
17514666 2.000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17524666 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8404H250S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Store liquids and powders in a sterile environment with Sterile Liquid and Powder Bottles. Made from FDA and EU conforming HDPE/PP, these liquid tight containers are ideal for use in the pharmaceutical, food, and chemical industry. Available from stock in a range of sizes.
  • Eine Reihe hochwertiger, steriler Weithalsflaschen.
  • Die Flaschen haben einen Körper aus HDPE und einen Schraubverschluss aus PP.
  • Alle für diese Flaschen verwendeten Polymere werden aus FDA-konformen Polymeren hergestellt.
  • Diese sterilen Flaschen eignen sich ideal für den Einsatz in Labors und Produktionsbereichen.
  • Die Flaschen haben einen breiten Hals, was sie ideal für die Arbeit mit Pulvern und Flüssigkeiten macht.
  • Der Verpackungsprozess erfolgt in einem Reinraum der Klasse 7, und jede Flasche wird in einem Laminatfilmbeutel verpackt.
  • Nach dem Verpacken werden die Flaschen gammasterilisiert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 gemäß HDPE/PP.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material HDPE
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 131 mm