Learn More
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17514666 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17514666
Marke: Sampling Systems™ 8404H2000S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Store liquids and powders in a sterile environment with Sterile Liquid and Powder Bottles. Made from FDA and EU conforming HDPE/PP, these liquid tight containers are ideal for use in the pharmaceutical, food, and chemical industry. Available from stock in a range of sizes.
  • Eine Reihe hochwertiger, steriler Weithalsflaschen.
  • Die Flaschen haben einen Körper aus HDPE und einen Schraubverschluss aus PP.
  • Alle für diese Flaschen verwendeten Polymere werden aus FDA-konformen Polymeren hergestellt.
  • Diese sterilen Flaschen eignen sich ideal für den Einsatz in Labors und Produktionsbereichen.
  • Die Flaschen haben einen breiten Hals, was sie ideal für die Arbeit mit Pulvern und Flüssigkeiten macht.
  • Der Verpackungsprozess erfolgt in einem Reinraum der Klasse 7, und jede Flasche wird in einem Laminatfilmbeutel verpackt.
  • Nach dem Verpacken werden die Flaschen gammasterilisiert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 gemäß HDPE/PP.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.000 ml
Material HDPE
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 241 mm