Learn More
Chemsplash Sterile-bestrahlte Überschläuche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058308
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 cm
Packungsgröße:
100 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
30058308 40 cm 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058308 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 6758.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 CHF
    221.36 CHF / 100 Paare
    Sparen 2.64 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gammabestrahlt Chemsplash Überärmel werden hergestellt aus Chemsplash weiches und mikroporöses Gewebe. Es ist an beiden Enden elastisch, um das Anziehen zu erleichtern.
Chemsplash 55 g/m² Typ 6B Stoffüberzug
  • Material: 55 g/m² Typ 6B Gewebe
  • Mikroporös, weich und angenehm anzufassen
  • Gammabestrahlt und paarweise doppelt verpackt
  • An beiden Enden elastisch
  • Anti-Static Material
  • Silikon- und latexfrei
  • Nicht fusselnd
  • Länge: 42 cm
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Gammabestrahlt Chemsplash Überärmel werden hergestellt aus Chemsplash weiches und mikroporöses Gewebe. Diese Überärmel sind robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Sie sind an beiden Enden elastisch, um das Anziehen zu erleichtern. Der Stoff ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9. Chemsplash Das Zubehör bietet Schutz für den Träger und die Umwelt und ist auf maximalen Tragekomfort ausgelegt.
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Schutzhülle
Material Mikroporöses Material
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Genäht
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 40 cm
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)