Learn More
Chemsplash Steril bestrahlter Überschuh
Artikelnummer. 30058264
Ansicht ändern
Click to view available options
Cleanroom Class:
Klasse 100-1000 (ISO 5-6)
Packungsgröße:
200 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cleanroom Class Packungsgröße
30058264 Klasse 100-1000 (ISO 5-6) 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058264 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 5820.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 CHF
    719.65 CHF / 200 Paare
    Sparen 82.35 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geliefert wird die gammasterilisierte, sterile, bestrahlte und doppelt verpackte Chemsplash Der rutschfeste Überschuh ist an Wade und Knöchel elastisch und hat eine rutschfeste weiße PVC-Sohle.
Chemsplash Rutschfester Überschuh
  • Material: Chemsplash 55GSM Typ PB 6B
  • Steril bestrahlt und doppelt verpackt
  • Elastischer Bund an Oberteil und Knöcheln
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • Weiße PVC-Sohle
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
  • PFAS-frei
Beschreibung: Geliefert wird GAMMA-steril, bestrahlt und doppelt verpackt. Chemsplash Der rutschfeste Überschuh ist hergestellt aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Überschuh ist an Wade und Knöchel elastisch und verfügt über eine rutschfeste weiße PVC-Sohle. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Chemsplash Accessoires sind so konzipiert, dass sie den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger schützen und dabei maximalen Tragekomfort gewährleisten.
Spezifikation
Größe Universal
Material Mikroporöses Material
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 100-1000 (ISO 5-6)