missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGMA Steriles Hochreinheitswasser

Artikelnummer. 30066727
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistole
Menge:
6 × 900 ml
15 x 1 l
Packungsgröße:
15 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge Packungsgröße
30066727 Flasche mit Verschluss 15 x 1 l 15 Stück
30066755 Zerstäuberpistole 6 × 900 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30066727 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 0011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.70 CHF
    208.41 CHF / 15 Stück
    Sparen 16.29 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entfernen Sie Desinfektionsmittelrückstände aus Ihrer Reinraumumgebung mit sterilem Hochreinheitswasser in WFI-Qualität.

One of the simplest cleanroom solvents for surface cleaning, AGMA's Sterile High Purity Water is an excellent solvent for ionic salts and sugars which are often used in preparations and left behind by cleaning and disinfection products.

Available as a fluid or in a trigger spray bottle, The WFI-quality water is available with full certification and Detox-dotted to provide peace of mind when gamma irradiated.

The fluid is ideal for mopping or dosing wipes and the trigger spray bottle is designed to help minimise excessive strain on operators.

  • Trigger sprays feature Bag-in-Bottle technology to maintain sterility in use with 13 week in-use validated.
  • Manufactured using WFI quality water guaranteeing a low endotoxin level (less than 0.25 EU/mL) and suitability for product contact areas.
  • Double bagged and batch coded.
  • Fully traceable with supporting analysis and certification.
  • Two-year unopened shelf life.
  • Available in 900 mL Trigger, 1000 mL and 5 L Bottles.

Spezifikation

Produkttyp Sterile High Purity Water
Color-coded No
Form Liquid
pH 6 to 9
Scent Unscented
Sterilität Sterile
Aussehen Colorless
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Limited-use
Gefiltert Filtered
Entzündbar No
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Verpackung Individually Double Bagged
Menge 15 x 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.