Learn More
Fisherbrand™ Sterile Mischbeutel
Artikelnummer. 17973182 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7,5 x 12 in.
6 x 9 in.
10 x 15 in.
Menge:
100/Packung
250/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
17973182 10 x 15 in. 100/Packung 100 Stück
17923182 6 x 9 in. 250/Packung 250 Stück
17963182 7,5 x 12 in. 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973182
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine wirtschaftliche und effiziente Möglichkeit, Proben zu filtern. Sehr gut für Mixer-Anwendungen.
  • Diese Probenbeutel sind ideal für den Transport und die Lagerung von festen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten
  • Ideal für Mixer-Anwendungen
  • Steril
  • Sehr widerstandsfähig
  • Drahtverschluss für eine hervorragende Abdic
Spezifikation
Beschreibung Beutel mit ganzseitiges PE-Filter
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport und die Lagerung von Feststoffen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten; Filterung; Mischeranwendungen.
Material BOPA, LDPE
Sterilität Steril
Füllvolumen 2750 mL
Menge 100/Packung
Abmessungen (L x B) 10 x 15 in.
Höhe (metrisch) 381 mm
Länge (metrisch) 254 mm
Dicke (metrisch) 100 μm