Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml)
Artikelnummer. 15772155
Click to view available options
Kappenfarbe:
Blau
Grün
Weiß
Konzentration:
18 mg/l, wenn voll
Undosiert
Zusatzstoff:
EDTA
Natriumthiosulfat
Farbe:
Durchscheinend
Grün
Packungsgröße:
84 Stück
Artikelnummer. 15772155
Marke: Microspec™ Q7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird für Probenahme, Toxizitätstests und das Screening pathogener Bakterien verwendet
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
  • Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
ATCC® Ja
Kappenfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraube
Farbe Grün
Konzentration 18 mg/l, wenn voll
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zusatzstoff EDTA
Nachweis von Mikroorganismen
Format Einwegprodukt
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett
Sterilität Steril
Füllvolumen 500 ml
Füllgewicht 538 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Manuell/ automatisiert Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 84
Menge 500 ml
Probentyp Wasser
Breite (angloamerikanisch) 2.76 Zoll
Breite (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.92 Zoll
Höhe (metrisch) 125 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.34 oz.
Gewicht (metrisch) 38 g