Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml)
Click to view available options
Kappenfarbe:
Blau
Grün
Weiß
Konzentration:
18 mg/l, wenn voll
Undosiert
Zusatzstoff:
EDTA
Natriumthiosulfat
Farbe:
Durchscheinend
Grün
Packungsgröße:
84 Stück
Beschreibung
- Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
- Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
- Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Verschlusskappen sind manipulationssicher
- Stabil auf dem Labortisch
- Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
- Squat-Flasche für einfache Probenahme
- Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
- Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | Ja |
| Kappenfarbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Farbe | Grün |
| Konzentration | Undosiert |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Zusatzstoff | Natriumthiosulfat |
| Nachweis von | Mikroorganismen |
| Format | Einwegprodukt |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Mehr anzeigen |