Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml)
Artikelnummer. 15752155
Click to view available options
Kappenfarbe:
Blau
Grün
Weiß
Konzentration:
18 mg/l, wenn voll
Undosiert
Zusatzstoff:
EDTA
Natriumthiosulfat
Farbe:
Durchscheinend
Grün
Packungsgröße:
84 Stück
Artikelnummer. 15752155
Marke: Microspec™ Q1180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für Probenahme, Toxizitätstests und das Screening pathogener Bakterien verwendet
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
  • Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
ATCC® Ja
Kappenfarbe Blau
Verschlusstyp Schraube
Farbe Durchscheinend
Konzentration Undosiert
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zusatzstoff Natriumthiosulfat
Nachweis von Mikroorganismen
Format Einwegprodukt
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett
Sterilität Steril
Füllvolumen 500 mL
Füllgewicht 538 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Manuell/ automatisiert Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 84
Menge 500 mL
Probentyp Wasser
Breite (angloamerikanisch) 2.76 Zoll
Breite (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.92 Zoll
Höhe (metrisch) 125 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.34 oz.
Gewicht (metrisch) 38 g