Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 250 ml)
Artikelnummer. 15772145
Click to view available options
Kappenfarbe:
Blau
Grün
Weiß
Konzentration:
10 mg/l, wenn voll
18 mg/l, wenn voll
180 mg/l, wenn voll
Zusatzstoff:
EDTA
Natriumthiosulfat
Farbe:
Durchscheinend
Grün
Packungsgröße:
140 Stück
Artikelnummer. 15772145
Marke: Microspec™ P5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Wasserprobenahme für mikrobiologische oder chemische Analysen
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
Spezifikation
ATCC® Ja
Kappenfarbe Blau
Verschlusstyp Schraube
Farbe Grün
Konzentration 180 mg/l, wenn voll
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zusatzstoff Natriumthiosulfat
Nachweis von Mikroorganismen
Format Einwegprodukt
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett
Sterilität Steril
Klasse des Zielorganismus Bakterien Hefen Schimmelpilze, Yeast, Molds
Füllvolumen 250 mL
Füllgewicht 281 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Manuell/ automatisiert Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 140
Probentyp Wasser
Breite (angloamerikanisch) 2.874 Zoll
Breite (metrisch) 73 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.347 Zoll
Höhe (metrisch) 85 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.094 oz.
Gewicht (metrisch) 31 g