Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 1000 ml)
Artikelnummer. 15732165
Click to view available options
Kappenfarbe:
Blau
Grün
Weiß
Konzentration:
10 mg/l, wenn voll
10 mg/l, undosiert
18 mg/l, wenn voll
180 mg/l, undosiert
18 mg/l
18 mg/l, undosiert
Zusatzstoff:
EDTA
Natriumthiosulfat
Ohne
Farbe:
Durchscheinend
Grün
Packungsgröße:
56 Stück
Artikelnummer. 15732165
Marke: Microspec™ R5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
  • Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
  • Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Verschlusskappen sind manipulationssicher
  • Stabil auf dem Labortisch
  • Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
  • Squat-Flasche für einfache Probenahme
  • Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
  • Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
  • Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
ATCC® Ja
Kappenfarbe Blau
Verschlusstyp Schraube
Farbe Durchscheinend
Konzentration 180 mg/l, undosiert
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zusatzstoff Natriumthiosulfat
Format Einwegprodukt
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett
Sterilität Steril
Füllvolumen 1000 mL
Füllgewicht 1080 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme
Manuell/ automatisiert Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 56
Menge 1000 mL
Probenvolumen (metrisch) 1000 mL
Breite (angloamerikanisch) 2.76 Zoll
Breite (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8.30 Zoll
Höhe (metrisch) 211 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.82 oz.
Gewicht (metrisch) 80 g