Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe (metrisch) Brustkorb:
1066,8 bis 1143 mm
1143 bis 1219,2 mm
838,2 bis 914,4 mm
914.4 bis 990.6 mm
Packungsgröße:
30 Stück
Beschreibung
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz.Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen.Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- Druckknopfleiste, offene Manschette & Rückenschlitz sowie drei Taschen
- Außergewöhnlicher Komfort und Schutz
- Einmal-Kleidungsstück
- Sorgfältig untersucht, entwickelt und konstruiert
- Kompatibel für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4
- Wenig fusselnd und langlebig
- IPA-resistente Tinte sorgt dafür, dass Beutel mit Reinigungs- oder Sterilisationsflüssigkeiten abgewischt werden können, ohne dass eine Kreuzkontamination durch Druckfarben zu befürchten ist
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborkittel |
| Größe | Mittel |
| Material | CleanTough™ Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Offen |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 838,2 bis 914,4 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Mehr anzeigen |