Learn More
AGMA Steriles alkalisches Reinigungsmittel
Artikelnummer. 30066750
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistole
Menge:
6 × 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
Packungsgröße:
15 Stück
2 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge Packungsgröße
30066750 Flasche mit Verschluss 2 x 5 l 2 Stück
30066732 Zerstäuberpistole 6 × 900 ml 6 Stück
30066729 Flasche mit Verschluss 15 x 1 l 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30066750 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 0092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.90 CHF
    127.13 CHF / 2 Stück
    Sparen 17.77 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Ihre Reinräume mit einem hochwirksamen, tiefenreinigenden sterilen alkalischen Reinigungsmittel.
Sterile Alkaline Detergent effectively removes stubborn contaminants prior to disinfection, including visible soiling or build-up of residue from previous disinfectant applications.
With a pH of 12, it is highly effective at breaking down proteins, which makes it perfect for the first step in cleaning up spills or for preliminary cleans of new manufacturing cleanrooms.
  • A pH of 12is ideal for deep cleans and high protein load cleaning.
  • Particularly effective against proteinaceous and organic residues.
  • Removes build-up that neutral or acidic cleaners may not.
  • Low foaming
  • Does not leave significant residues.
  • Made with WFI water.
  • Manufactured in Class C/D cleanrooms.
  • Quality Management Certified to BS EN ISO 9001:2015.
  • Manufactured in accordance with the cGMP Guidelines.
  • Fully traceable with supporting analysis.
  • Available in 1 L and 5 L cap bottles, and 900 mL trigger bottles
  • Wipes impregnated in a Grade C environment
  • Blended with WFI quality water to help ensure a low endotoxin level
  • 2 year unopened shelf life
  • Certification available for full traceability Available in a range of formats to suit your SOPs
  • 500 mL and 900 mL trigger sprays for ease of use by operators
  • Convenient 1 L or 5 L fluid for dosing dry wipes or use in mopping systems
Spezifikation
Produkttyp Sterile Alkaline Detergent in WFI
Color-coded No
Form Liquid
pH 11.5 to 12.5
Scent Unscented
Sterilität Sterile
Aussehen Colorless
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Limited-use
Gefiltert Filtered
Entzündbar No
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Verpackung Individually Double Bagged
Menge 2 x 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sterile Alkaline Detergent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL