Learn More
Sterigmatocystin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sterigmatocystin |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3 |
| Formelmasse | 324.0634 |