Learn More
Isofield™ Steridon Steriler Reinraum-Overall mit Kapuze und integrierter Gesichtsmaske - kompatibel mit Reinraumklasse A/B
Beschreibung
- Steriler Reinraum-Overall mit Kapuze und integrierter Gesichtsmaske
- Latexfrei, geschlossen und elastisch für Gesicht, Handgelenke und Knöchel
- Ergonomisches Design an Rücken und Schultern ermöglicht größere Bewegungsfreiheit
- Integrierte Gesichtsmaske mit geführtem Bindesystem für einfaches Anlegen und sicheren Sitz
- Aseptisch präsentierte Falte
- Farbcodierte Laschen an der linken und rechten Innenseite erleichtern das Anziehen.
- Abnehmbare äußere Laschen am Reißverschluss gewährleisten die Aufrechterhaltung eines sterilen Feldes.
- Auf Sterilität durch Röntgenuntersuchung geprüft
- Sterilitätssicherungsniveau (SAL) 10-6
Technische und Dokumentationskonformität
- COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
- Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
- Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
- Beständigkeit der in Schutzkleidung verwendeten Materialien gegenüber dem Eindringen von synthetischem Blut ISO 16603:2004
- Viruspenetrationstest (Flüssigkeitstest: Bakteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
- Materialbeständigkeit gegen das Eindringen feuchter Bakterien ISO 22610
- Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen biologisch kontaminierter Aerosole ISO 22611
- Resistenz gegen das Eindringen von Mikroorganismen in trockene Umgebungen ISO 22612
- Basisgewicht ASTM D3776
- Trockene Mullen-Berstfestigkeit TAPPI T403
- Zugfestigkeit CD ASTM D5034
- Zugfestigkeit MD ASTM D5034
- Trapezförmiger Riss MD ASTM D5733-95
- Nassabzieh-CD (innen/außen) ASTM F904-98
- Hydrostatischer Druck (mit Sieb) AATCC 127
- Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR) ASTM E96 Verfahren D
- Statischer Zerfall MD/CD WSP 40.2
- Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
- Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
- Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastischer Rücken |
| Knöchelform | Offen |
| Stulpenform | Bedecktes Gummiband |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |