Learn More
Isofield™ Steridon Steriler Reinraum-Overall mit Kapuze und integrierter Gesichtsmaske - kompatibel mit Reinraumklasse A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178824
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178824 M 20 Stück
30178872 2XS 20 Stück
30178894 XS 20 Stück
30178812 S 20 Stück
30178856 L 20 Stück
30178869 XL 20 Stück
30178864 2XL 20 Stück
30178881 3XL 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30178824 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80231M
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Steridon-Schutzanzug mit Gesichtsmaske ist aseptisch gefaltet und kann in 60 Sekunden oder weniger angelegt werden, ist röntgenologisch auf Sterilität geprüft und gegen Chemotherapie getestet. ASTM F 739. Die antistatische, fusselfreie Virenbarriere bietet in Reinraumumgebungen der Klassen A/B einen wesentlichen Schutz für alle Reinraumaktivitäten.
  • Steriler Reinraum-Overall mit Kapuze und integrierter Gesichtsmaske
  • Latexfrei, geschlossen und elastisch für Gesicht, Handgelenke und Knöchel
  • Ergonomisches Design an Rücken und Schultern ermöglicht größere Bewegungsfreiheit
  • Integrierte Gesichtsmaske mit geführtem Bindesystem für einfaches Anlegen und sicheren Sitz
  • Aseptisch präsentierte Falte
  • Farbcodierte Laschen an der linken und rechten Innenseite erleichtern das Anziehen.
  • Abnehmbare äußere Laschen am Reißverschluss gewährleisten die Aufrechterhaltung eines sterilen Feldes.
  • Auf Sterilität durch Röntgenuntersuchung geprüft
  • Sterilitätssicherungsniveau (SAL) 10-6
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
  • Beständigkeit der in Schutzkleidung verwendeten Materialien gegenüber dem Eindringen von synthetischem Blut ISO 16603:2004
  • Viruspenetrationstest (Flüssigkeitstest: Bakteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
  • Materialbeständigkeit gegen das Eindringen feuchter Bakterien ISO 22610
  • Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen biologisch kontaminierter Aerosole ISO 22611
  • Resistenz gegen das Eindringen von Mikroorganismen in trockene Umgebungen ISO 22612
  • Basisgewicht ASTM D3776
  • Trockene Mullen-Berstfestigkeit TAPPI T403
  • Zugfestigkeit CD ASTM D5034
  • Zugfestigkeit MD ASTM D5034
  • Trapezförmiger Riss MD ASTM D5733-95
  • Nassabzieh-CD (innen/außen) ASTM F904-98
  • Hydrostatischer Druck (mit Sieb) AATCC 127
  • Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR) ASTM E96 Verfahren D
  • Statischer Zerfall MD/CD WSP 40.2
  • Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
  • Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
  • Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Offen
Stulpenform Bedecktes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Angehängt, offenes Gesicht
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Flüssig, Partikel
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)