Learn More
Millipore™ Stericup™ Vakuum-Filtereinheit
Sterilisieren Sie Medien für Gewebekulturen, Protein- und DNA-Lösungen. Die EMD Millipore Stericup™ Vakuumfiltereinheit kombiniert eine 500 ml Steritop Flaschenaufsatzfiltereinheit, die eine PES-Membran mit einer Porengröße von 0.22 µm verwendet, mit einem nicht umkippenden 500 ml-Auffangkolben. Sterilisiert mit Gammabestrahlung und ideal für Abzüge mit laminarer Strömung.
Marke: Millipore™ SCGPU05RE
Additional Details : Gewicht : 3.42000kg
Beschreibung
- Millipore Express™ Plus PES-Membran mit Stammzellen-getesteter 0.22 μm-Porengröße für Sterilisierung mit schnellem Durchfluss und geringer Proteinbindung
- Eine kleine Lasche fixiert den AP20 Mikrofaser-Vorfilter aus Glas während der Filtration (Vorfilter sind separat erhältlich, siehe 10258330)
- Einfach zu greifendes Design ohne Umkippen, kompaktes Profil für einfache Handhabung und verbesserte Stabilität während der Filtration
- Auffangkolben mit ausgesparten Böden für einfaches Stapeln und Lagern von Kolben mit Deckeln
- Ideal für:
- Sterilisierung von Medien für Gewebekulturen und von Zusätzen
- Filtration von Proteinlösungen und Virussuspensionen
- Filtration von DNA und anderen wässrigen Lösungen
Spezifikation
Clear with Blue Adapter | |
PES | |
Gamma-irradiated | |
Sterile Filtration | |
Vacuum | |
45°C | |
500 mL | |
12.5 cm |
Polystyrol | |
0.22 μm | |
40 cm2 | |
Bottle-top filter with PES membrane, receiver flask with cap, adapter/connector | |
12/Packung | |
Vakuum-Filtereinheit | |
263 mm | |
73 mm |