Learn More
Buerkle™ Steribags™ StandUp™ Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Steribags™ StandUp™ Probenbeutel mit Beschriftungsfeld ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe.
Marke: Buerkle™ 5344-0600
Additional Details : Gewicht : 4.29000kg
Beschreibung
SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden.SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden.
Der Probenbeutel ist der ideale platzsparende, unzerbrechliche, kostengünstige und sterile Ersatz für Flaschen und Becher.
Einsetzbar für Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und pastöse Proben, geeignet für Lebensmittel, gefriertauglich.
Durch den stabilen Stand sind die Probenbeutel SteriBag StandUp einfach und sicher zu transportieren.
- SteriBag StandUp, der Probenbeutel für die einfache Handhabung von Proben.
- Stabiler Stand
- Auslaufsicher
- Sterilisiert
- Mit Beschriftungsfeld
Spezifikation
Probenbeutel | |
Clear | |
Polyethylen | |
500 | |
500/Pk. | |
229 mm | |
229 mm |
600 mL | |
Ideal für Proben, die als Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und Pasten erhältlich sind, geeignet für Lebensmittel und kann gefroren sein | |
Sterilisiert | |
Dichtschließend | |
229 x 152 mm | |
152 mm |