Learn More
Buerkle™ Steribags™ Probenbeutel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10544021 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Produkttyp:
Probenbeutel
Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10544021
Marke: Buerkle™ 53440810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polyethylen und besonders reißfest und auslaufsicher. Buerkle™ SteriBags™ Probenbeutel sind sterilisiert, haben einen Verschluss zum Aufreißen und können beschriftet werden.
Die sterilisierten SteriBag Probenbeutel eignen sich optimal für Proben aus den Bereichen Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Nahrungsmittelindustrie. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und daher außergewöhnlich reißfest und auslaufsicher.
  • Sterilisiert
  • Beschriftbar
  • Auslaufsicher
  • Platzsparend
  • Transparent
  • Mit praktischem Aufreißverschluss
  • Millionenfach bewährt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 800 mL
Verschlusstyp Aufreißen
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Proben in der Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Lebensmittelindustrie
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Menge 500/Packung
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) 114 mm
Produkttyp Probenbeutel