Learn More
CleanSpace™ Technology Steri-Plus Wiederverwendbares Ausatemventilfilter-Gehäuse für die Quellenkontrolle
Alle ansehen CleanSpace Technology ProdukteBeschreibung
Der weltweit erste PAPR-Ausatemventilfilter für die Quellenkontrolle. Entwickelt, um die vom Träger ausgeatmete Luft zu filtern und somit diejenigen zu schützen, die kein Atemschutzsystem tragen.
- Filtrationseffizienz von 97 % für Partikel ab 0,3 μm
- Zugelassen für die Verwendung mit CleanSpace™ Atemschutzgeräten und Halbmasken
- Das wiederverwendbare Gehäuse ist mit Standard-Desinfektions- und Sterilisationsprotokollen kompatibel
- Einfache Anpassung und Reinigung
- Kostengünstig
- NIOSH- und CE-Zulassung
- Geeignet für den Einsatz in Einrichtungen der Patientenversorgung und in Labor- oder pharmazeutischen Reinräumen
- Bietet zuverlässige Quellenkontrolle für CleanSpace™ Atemschutzgeräte bei Verwendung mit der Halbmaske
- Das wiederverwendbare Ausatemventilfilter-Gehäuse enthält ein äußeres Gehäuse aus Polycarbonat und ein inneres Gehäuse aus ABS
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau, grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | ABS, Polycarbonat |
| Produkttyp | Gehäuse für Ventilfilter |
| Maskentyp | Wird an der Außenseite der Gesichtsmaske angebracht |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quellenkontrolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CleanSpace™ PAPR und Maske |
| Enthält | Nur wiederverwendbares Gehäuse |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | CS3038. |
| Mehr anzeigen |