Learn More
Laboratoires Anios™ Steranios 2% Soaking Disinfectant
Artikelnummer. 15491884
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15491884 5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15491884 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 382034
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratoires Anios™ Steranios 2% Soaking Disinfectant provides a high level of disinfection of medical devices, surgical, medical, endoscopic, and thermosensitive equipment.
  • Ready-to-use solution
  • Stability of soaking bath: 30 days
  • Wide material compatibility
  • High level disinfection of medical devices, surgical, medical, endoscopic and thermosensitive equipment.
  • Buffered at pH6
Spezifikation
Produkttyp Disinfectant for Soaking Bath
pH 6
Zertifizierung/Konformität Bacteria: EN 13727, EN 14561, Helicobacter py loriMycobacteria: EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massilienseYeasts/Molds: EN 13624, EN 14562Viruses: EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus MNV, HIV-1, HBV, BVDV (surrogate of HCV), HerpesvirusSpores: EN 13704
Material 2% glutaraldehyde solution, buffered at pH 6 in the presence of surface effects catalysor, coloring, excipients
Zur Verwendung mit (Anwendung) Disinfection of medical devices, surgical, medical, endoscopic and thermosensitive equipment
Menge 4/Cs.
Volumen (metrisch) 5 l