Learn More
Socorex™ Einstellbare Repetierpipette Stepper 411 10-5000ul mit 3 Einstellknöpfen
Marke:  Socorex™ 411.5000
Additional Details : Gewicht : 0.33480kg
Artikelnummer. 10646351
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Höchst komfortable Pipette für präzise Dosierungen und einwandfreie Resultate. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet den Daumen. Sorgfältig ausgewählte Materialien bieten beste Schockresistenz. Kompakte und einfache Form des Gehäuses verringert Korrosionsgefahr und interne Kontaminierung. Bis zu 73 Dosierungen innerhalb einer Auswahl von 53 verschiedenen Volumen.
Volumenbereich von 10 bis 5000μl
Vier-Fingerbetätigung anstelle des Daumens
Einstellknopf mit deutlicher Anzeige des Volumens und Anzahl gewünschter Dosierungen
Drei farbkodierte Direktverdrängungs-Spritzen decken den kompletten Volumenbereich
Sicherheitssperre am Ende des Dosierens
Zwei Jahre Garantie
Typ: Stepper 411 inkl Einstellknöpfe, Adapter und Muster von Ecostep Spritzen
Spezifikation
Spezifikation
Stepper Pipette
1 Each