Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, nicht steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15813905 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,05 mL
0,5 mL
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
12,5 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15813905
Marke: Corning™ 6627
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Pipettierspitzen, nicht steril, ermöglichen die präzise Abgabe viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten mit positivem Verdrängungsvolumen.
  • Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
  • Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
  • Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
  • Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten
Menge 50 mL
Volumen (metrisch) 50 mL