Learn More
Electrothermal™ Zubehör für die STEM RS Reaktionsstation
Artikelnummer. 15580405
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25-24
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15580405 25-24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15580405 Lieferant Electrothermal™ Lieferanten-Nr. 1008415
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausrüstung für die parallele Synthese
  • Adapterhülsen
  • 25–24 Durchmesser
  • 24/Packung
  • Eine große Auswahl an Zubehör ist erhältlich, darunter verschiedene Kopfaufsätze, Adapter, Kondensatoren und Sonden
Spezifikation
Beschreibung Adapterhülse
Zur Verwendung mit (Geräte) STEM RS Reaktionsstation
Menge 25/Packung
Durchmesser (metrisch) 25-24