Learn More
Bochem™ Stativklemmen mit Kork, Standard, verzinkter Stahl
Marke: Bochem™ 5481
Additional Details : Gewicht : 0.41400kg
Spezifikation
Je 1 | |
Verzinkter Stahl | |
180 mm |
Stativklemme | |
150 mm |