Learn More
Brand™ Beutelhalter aus Stahldraht
Artikelnummer. 10384401 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10384401
Marke: Brand™ 759701
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus epoxidbeschichtetem Stahldraht. Der BRAND™ Stahlbügel-Beutelständer ist mit rutschfesten Gummifüßen aus Stahldraht versehen. Erhältlich mit Beuteln aus Polypropylen oder Polyamid.
Zum Sammeln und Entsorgen gebrauchter Einmalartikel.
PP-Beutel, autoklavierbar (121°C)
PA-Beutel, autoklavierbar (134°C), heissluftsterilisierbeständig (180°C)
Ständer aus epoxidharzbeschichtetem Stahldraht mit Gummifüssen, Innen-φ/H 120/250mm
Achtung: Nie scharfe Gegenstände, wie Injektionsnadeln etc., in Kunststoffbeutel geben! Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren.
Typ: Ständer mit 50 Beuteln aus PA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Epoxidbeschichtet
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Entsorgungsbeutel
Enthält 50 Entsorgungsbeutel aus Polyamid
Material Stahldraht
Höhe (metrisch) 250 mm
Durchmesser (metrisch) 12 cm
Produkttyp Ständer