Learn More
Bochem™ Stativfüße aus Stahl
Stativfüße aus Stahl mit einem verstellbaren Fuß.
Marke:  Bochem™ 5037
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588272
  • 49.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • M10-Gewinde
  • 1 Fuß verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
315 mm
Standfuß
8 mm
200 mm