Learn More
Bochem™ Stativfüße aus Stahl
Stativfüße aus Stahl mit einem verstellbaren Fuß.
Marke: Bochem™ 5035
Additional Details : Gewicht : 1.38000kg
Beschreibung
- M10-Gewinde
- 1 Fuß verstellbar
Spezifikation
Stahl | |
210 mm | |
Standfuß |
8 mm | |
130 mm | |
Je 1 |