Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Stahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Gewicht (metrisch):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stahl
- Gemäß DIN 12892 hergestellt
- M10-Gewinde
- Ein einstellbarer Fuß
- Lackiert
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stahl |
| Höhe (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Enthält | M10-Gewinde |
| Produkttyp | Standfuß |
| Gewindegröße | M10 |
| Farbe | Grün |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,8 kg |