Learn More
Justrite™ Sicherheitsbehälter aus Stahl
Artikelnummer. 12663135
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12663135 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12663135 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 7110100Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.10 CHF
    69.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 17.07 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, TÜV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Produkttyp Sicherheitskanne
Kapazität (metrisch) 4 l
Farbe Red
Zur Verwendung mit (Anwendung) carrying and pouring small quantities of flammable liquids
Material Steel
Ausführung Powder Coat
Enthält sealed lid with automatic positive-pressure relief that vents 0.2 to .35 bar pressure and 40mm fill/pour hole, stainless steel fittings and flame arrester, swinging handle
Außendurchmesser (metrisch) 241 mm