Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 36482
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301)
- inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
2.6 gal. | |
Gelb | |
6.69 in. | |
11.02 in. | |
6.61 lb. |
10 L | |
Stahl | |
170.00 mm | |
280.00 mm | |
3 kg |