Learn More
Bochem™ Öffnungszange, Stahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Öffnungszange
- Für Aluminiumkappen
- Aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Stahl |